Imprimer
Standard prismatic optical bench, DidaFirst
Fournisseur: DIDALAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
POF010122 POF010124 POF010125 POF010126 POF010112 POF010110
DIDAPOF010122EA 188 EUR
DIDAPOF010122 DIDAPOF010124 DIDAPOF010125 DIDAPOF010126 DIDAPOF010112 DIDAPOF010110
Standard prismatic optical bench, DidaFirst
Matériel éducatif Matériel éducatif de physique Activités d'optique
Economical, recent design of prismatic optical bench
  • Anodised aluminium
  • Graduated
  • Adjustable feet available