Imprimer
Bains-marie, sans agitation, série JB Academy
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
JBA12 JBA18 JBA5
462-1019EA 911 EUR
462-1019 462-1020 462-1021
Bains-marie, sans agitation, série JB Academy
Bains Bains-marie
Plage numérique de bains-marie sans agitation, avec choix de modèles de 5 à 18 litres. Toutes les unités sont équipées de réservoirs en acier inoxydable et de boîtiers durables en acier peint. Elles assurent des temps de chauffage courts, une bonne régulation de la température, un verrouillage du panneau frontal, des commandes faciles à utiliser et un affichage lumineux et net. Tous les bains disposent de la technologie de tapis chauffant offrant un espace de travail optimal, sans élément de chauffage dans le réservoir, ce qui facilite le nettoyage. Cette gamme est idéale pour une utilisation dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, ainsi que pour les applications industrielles telles que les tests de produits et de matériaux.
  • Stabilité de température ±0,5 °C, plage de températures: de la température ambiante 5 à 95 °C
  • Kit et technologie Forget™. Technologie moderne assurant un court temps de chauffage et une excellente précision de température
  • Les bains sont équipés d'alarmes sonores et visuelles, d'une protection avancée contre le démarrage à sec et le fonctionnement à sec, ce qui évite d'endommager accidentellement le système en cas d'activation sans eau ou à vide. Il vous suffit de remplir et de démarrer
  • Étalonnage à un point défini par l'utilisateur permettant une précision optimale à une température fréquemment utilisée
  • Affichage LED avec résolution de 0,5 °C, verrouillage du panneau frontal afin de garantir que le réglage en cours n'est pas accidentellement modifié
TA = ambiante
Informations de livraison: fournis avec un plateau perforé qui permet de placer tout type de conteneur directement dans le bain. Les autres accessoires doivent être commandés séparément. Prises UK et EU incluses. Couvercle recommandé pour une utilisation à plus de 60 °C.