Imprimer
Déchets pharmaceutiques
Fournisseur: asecos
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
31833 31834
135-1772EA 3590 EUR
135-1772 135-1773
Déchets pharmaceutiques
Hottes et coffrets Sorbonnes pharmaceutiques
Pour une manipulation en toute sécurité des produits chimiques et une protection contre les vapeurs dangereuses et atmosphères potentiellement explosives. Lieu de travail impliquant des produits dangereux (déchets pharmaceutiques).
  • Montage facile sur une table
  • Construction robuste en tôle d'acier et plastique stratifié résistant aux produits chimiques et antibactérien
  • Surveillance de l'évacuation d'air avec alarme visuelle et sonore
Équipement standard : surveillance de l'évacuation de l'air, 2 prises, éclairage du lieu de travail, vitresEn savoir plus