Imprimer
Nitrification inhibitor for BOD
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
253335 45901 253334 257924
662-0006EA 66.9 EUR
662-0006 HACH45901 HACH253334 HACH257924
Nitrification inhibitor for BOD
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
TCMP - 2-chloro-6 (trichloromethyl) pyridine (N-Serve), coated on an inert substrate.