Armoires de sécurité ignifugées type 90 pour le stockage en toute sécurité des bouteilles de gaz dans les bâtiments, conformément à la
norme DIN EN EN 14470-2.
- Installation facile des équipements et des tuyaux - grande hauteur intérieure (1858 mm)
- Possibilités d'accès sur la partie supérieure de l'armoire
- Aucune utilisation non autorisée - portes verrouillables avec blocage du cylindre (intégration possible dans un système de verrouillage)
- Angle d'ouverture porte max. 180°
- Installation simple - aides au réglage pour compenser les inégalités du sol
- Mise en service rapide - conduits d'air intégrés prêts pour le raccordement à un système d'évacuation technique, ventilation complète et uniforme de l'intérieur de l'armoire du bas vers le haut
L'isolation pour la protection incendie comprend également un joint d'étanchéité intumescent. Logement en tôle d'acier avec revêtement plastique RAL 7035 (gris clair). Armoire de sécurité pour stockage des bouteilles de gaz, résistant au feu pendant une durée pouvant aller jusqu'à 90 minutes. Peut être installée dans des zones extérieures. L'armoire est connectée au système de ventilation via une sortie standard de 75 mm. La hauteur intérieure est de 1858 mm, ce qui permet une installation facile et pratique du conduit d'évacuation et des raccords. Une grande rampe d'accès rétractable permet de manipuler les matériaux confortablement et en toute sécurité.
Conform to laboratory reglementation EN-14727 CE. GS and TüV approved. Made in Germany.
Certifications: Résistance au feu de 90 minutes
Four testé (essai type)
Homologation GS, conformité CE
Étiquetage conforme à la norme EN 14470-2
Informations de commande: Les armoires sont également disponibles en RAL 1004, corps jaune vif/portes jaune vif sans frais supplémentaires. Fournies sans équipement intérieur. Les équipements intérieurs doivent être commandés séparément. Consultez le site vwr.com ou contactez votre agence Avantor pour plus d'informations.
Informations de livraison: Prix de livraison disponibles sur demande. Les bouteilles de gaz et les vannes ne sont pas incluses dans la livraison.