Imprimer
Pointes pour pipettes, ART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3550 3520 3500 3552-RT 3502-HR 3101-HR 3101-RT 3102-HR 3102-RT 3501-HR 3501-RT 3502-RT 3521-HR 3521-RT 3522-HR 3522-RT 3551-HR 3551-RT 3552-HR 3771-HR 3771-RT 3772-HR 3772-RT
612-9748EA 17.9 EUR
612-9748 612-9749 612-9751 613-2496 613-2464 613-2448 613-2449 613-2452 613-2453 613-2460 613-2461 613-2465 613-2472 613-2473 613-2476 613-2477 613-2491 613-2492 613-2495 613-2499 613-2774 613-2779 613-2780
Pointes pour pipettes, ART™
Pointes de pipettes
Ces pointes sans filtre sont conçues pour s'adapter à quasiment n'importe quelle micropipette. Elles conviennent à une utilisation avec des échantillons difficiles, tels que des composés radioactifs, des matériaux visqueux, des lignées cellulaires fragiles, des virus, des protéines complexes et des réactifs PCR.
  • Pointes non stériles certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ADN, d'ATP, d'endotoxines, d'agents pyrogènes et d'inhibiteurs PCR
  • Pointes stériles certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ADN, d'ATP, de charge bactérienne, d'endotoxines, d'agents pyrogènes et d'inhibiteurs PCR
  • Le couvercle du portoir peut facilement passer d'un portoir traditionnel à fonctionnement vertical à un portoir à charnières offrant un accès d'une seule main aux pointes
  • Le verrou avant se ferme et se verrouille en toute sécurité et sécurise le stockage
  • Système de recharge compact, écologique, traçable et facile à utiliser
Cdt: les pointes sont disponibles en conditionnement en vrac, sur portoirs ou dans des plateaux de recharge pour portoirs. Le système de recharge des pointes nécessite un portoir vide.