Imprimer
Film de scellage pour culture cellulaire et tissulaire
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
701364 701365
391-5709EA 114 EUR
391-5709 391-0699
Film de scellage pour culture cellulaire et tissulaire
Scellés Microplaque Sceaux
Films perméables aux gaz (stériles / non stériles) indiqués pour la croissance des cellules et des micro-organismes. Plage de températures : –20 °C à +80 °C.