Imprimer
Plaques de filtration, 96 puits, pour multiplexage, AcroPrep™ Advance
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8019 8049 8029 8027
518-0022EA 286 EUR
518-0022 738-0111 518-0023 518-0025
Plaques de filtration, 96 puits, pour multiplexage, AcroPrep™ Advance
Microplaques Plaques de filtration
La gamme de plaques de filtration AcroPrep™ Advance comprend un grand nombre de types de membranes et de tailles de pores afin d'offrir les meilleures performances possibles pour un large panel d'applications de préparation d'échantillons et de criblage à haut rendement. Les plaques de filtration AcroPrep™ Advance sont idéales pour la concentration, la purification et la désalinisation des protéines et des peptides, les applications à base de résine de chromatographie et de billes, le fractionnement brut et la clarification de lysat et la filtration générale.
  • La paroi lisse des puits permet une récupération efficace des billes, assurant ainsi des résultats reproductibles
  • Membrane haute performance : n'emprisonne pas de microsphères dans la matrice de la membrane
  • Faibles niveaux de faux positifs : dans les dosages sérologiques, la membrane Supor® élimine efficacement les complexes d'IgG, réduisant ainsi la réactivité non spécifique des microsphères
  • La géométrie des puits offre des débits de filtration plus rapides et plus uniformes sur la plaque avec un volume mort réduit. La géométrie des pointes de raccord limite les fuites et la perte d'échantillons durant les étapes d'incubation de manière à ce que les temps d'acquisition ne soient pas affectés
  • Faible liaison non spécifique : les propriétés intrinsèques des plaques et des membranes limitent la perte d'échantillons
Plaques de filtration 96 puits AcroPrep™ Advance pour multiplexage : Les applications incluent les dosages de multiplexage à base de billes et la cytométrie de flux.