Imprimer
Plaques de filtration, 96 puits, pour ultrafiltration, AcroPrep™ Advance
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8034 8036 8035 8033 8166 8165 8164 8163
518-0032EA 511 EUR
518-0032 518-0029 518-0028 518-0027 738-0126 738-0125 738-0124 738-0123
Plaques de filtration, 96 puits, pour ultrafiltration, AcroPrep™ Advance
Microplaques Plaques de filtration
La gamme de plaques de filtration AcroPrep™ Advance comprend un grand nombre de types de membranes et de tailles de pores afin d'offrir les meilleures performances possibles pour un large panel d'applications de préparation d'échantillons et de criblage à haut rendement. Les plaques de filtration AcroPrep™ Advance sont idéales pour la concentration, la purification et la désalinisation des protéines et des peptides, les applications à base de résine de chromatographie et de billes, le fractionnement brut et la clarification de lysat et la filtration générale.
  • Récupération importante des biomolécules : la membrane Omega® offre généralement une récupération ≥90% des biomolécules cibles
  • La géométrie des puits offre des temps de filtration plus rapides et plus uniformes sur la plaque avec un volume mort réduit pour une récupération optimale des échantillons
  • Faible liaison non spécifique : les propriétés intrinsèques des plaques et de la membrane empêchent les molécules cibles de se lier à la plaque
Plaques de filtration 96 puits AcroPrep™ Advance pour ultrafiltration : Les applications incluent l'exclusion de taille, le nettoyage de PCR, la purification des acides nucléiques et la séparation des protéines.