Imprimer
Plaques de filtration, 96 puits, pour épuration des lysats, AcroPrep™ Advance
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8075 8040 8275 8175
518-0031EA 399 EUR
518-0031 518-0030 738-0133 738-0129
Plaques de filtration, 96 puits, pour épuration des lysats, AcroPrep™ Advance
Microplaques Plaques de filtration
La gamme de plaques filtrantes AcroPrep™ Advance comprend une variété de types de membranes et de tailles de pores pour offrir les meilleures performances possibles pour une large gamme d'applications de préparation d'échantillons et de criblage à haut débit. Les plaques filtrantes AcroPrep™ Advance sont idéales pour la concentration, la purification et le dessalage des protéines et des peptides, les applications à base de billes et de résine chromatographique, le fractionnement brut et la clarification des lysats, et la filtration générale.
  • Le préfiltre intégré génère une filtration uniforme des échantillons avec des quantités élevées de particules grossières
  • La géométrie des puits offre des temps de filtration plus rapides et plus uniformes sur la plaque avec un volume mort réduit
  • La géométrie des pointes de raccord permet un débit direct d'échantillons dans la plaque réceptrice sans problème de contamination croisée
  • Les matériaux biologiquement inertes permettent une épuration de la plupart des types de lysats sans perte de molécules cibles
Plaques de filtration 96 puits AcroPrep™ Advance pour épuration des lysats : Les applications incluent l'élimination des débris bactériens avant la purification plasmidique, l'élimination des débris bactériens et cellulaires avant la purification des protéines et l'épuration des particules grossières.