Imprimer
Plaques de filtration, 96 puits, pour filtration d'ADN, AcroPrep™ Advance
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8132 8032
738-0120EA 191 EUR
738-0120 738-0108
Plaques de filtration, 96 puits, pour filtration d'ADN, AcroPrep™ Advance
Microplaques Plaques de filtration
The AcroPrep™ Advance filter plate portfolio includes a variety of membrane types and pore sizes to provide the best possible performance for a wide range of sample preparation and high throughput screening applications. AcroPrep™ Advance filter plates are ideal for concentration, purification and desalting of proteins and peptides; bead and chromatography resin-based applications; gross fractionation and lysate clarification, and general filtration.
  • Capacité de liaison importante : pour une liaison et un rendement optimisés de l'ADN à partir d'un grand nombre de types d'échantillons
  • La géométrie des puits génère un volume mort réduit et une grande récupération d'ADN
  • La géométrie des pointes de raccord permet un débit direct d'échantillons dans la plaque réceptrice sans problème de contamination croisée
  • Une membrane optimisée assure des rendements élevés d'ADN exempt de contamination pour des applications en aval
  • Compatible pour l'automatisation : fabriqué en conformité avec les directives SBS, pour permettre la purification de l'ADN sur un équipement automatisé
Applications for AcroPrep™ Advance 96-well filter plates for DNA purification include plasmid DNA purification and genomic DNA purification.