Le tube d'aspiration téléscopique s'adapte à la hauteur de réservoir lors de l'installation de la pompe à pied. Ceci garantit une purge de qualité et l'emploi de la pompe à pied pour différents réservoirs.
- Manipulation simple : Les deux mains sont libres pour le transvasement
- Fort débit grâce à la pédale à soufflet grand volume
- Avec bouchons universels en PVC souple, pour cols de réservoirs de diamètre 30 – 70 mm
Pompe à pied OTAL® PP
Pompe à pied OTAL® avec tubes de refoulement en PP, résistants contre les acides, substances alcalines, solvants et nettoyants doux.
Pompe à pied OTAL® PVDF
Pompe à pied OTAL® avec tubes de refoulement PVDF, spécialement conçus pour les acides et bases, non adaptés pour les acides et bases fortement oxydantes. Résistant à l'eau de Javel. Grâce à ces propriétés uniques, le PVDF offre une meilleure résistance chimique que le PP.
OTAL® foot pump made of stainless steel
OTAL® foot pump made of stainless steel AISI 304 (1,4301), with delivery tubes made of stainless steel for liquids that are not easily combustible in Hazard Category AIII (VbF).
Pompe à pied OTAL® avec tuyau & robinet
Pompe à pied OTAL® avec tuyau et robinet, avec tubes de refoulement en PP et un flexible d'écoulement en PVC de 1,5 m avec robinet en PP/PE Ø 10 mm.
Pompe à batterie OTAL®
Pompe OTAL® pour remplissage sûr de batteries automobiles avec de l'acide ou de l'eau distillée, avec vanne de verrouillage de tuyau et pointe pour un transvasement précis.