Imprimer
Pantalons de pluie, Le Havre 5100
Fournisseur: SIOEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5100/A98/1XL 5100/A98/2XL 5100/A98/3XL 5100/A98/L 5100/A98/M 5100/A98/S
SIOE5100/A98/1XLEA 23.7 EUR
SIOE5100/A98/1XL SIOE5100/A98/2XL SIOE5100/A98/3XL SIOE5100/A98/L SIOE5100/A98/M SIOE5100/A98/S
Pantalons de pluie, Le Havre 5100
Tenue de travail
Pantalons étanches imperméables et coupe-vent fabriqués à partir d'un tissu Texoflex : tricotage 100% polyester avec revêtement PVC.
  • Résistants aux déchirures, ultra-résistants
  • Coutures soudées à haute fréquence
  • Jambes réglables par boutons-pression
  • Taille élastiquée
Poids : 380 g/m²
Certifications: ENV 343 (3-1)