Imprimer
Gants à usage général, HyFlex® 11-840
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11-840/10 11-840/11 11-840/6 11-840/7 11-840/8 11-840/9
112-3832EA 77.9 EUR
112-3832 112-3833 112-3828 112-3829 112-3830 112-3831
Gants à usage général, HyFlex® 11-840
Gants
Ces gants tricotés en nylon/Spandex sont dotés d'un revêtement en mousse de nitrile FORTIX® sur la paume, offrant une protection contre l'abrasion de niveau 4 EN, avec jusqu'à trois fois la performance d'abrasion d'autres gants trempés et tricotés légers.
  • Revêtement respirant FORTIX® pour des mains au frais et au sec
  • Doublure seconde peau ajustée aux contours naturels de la main pour une sensibilité tactile et une dextérité accrues
  • Solution pour les employés qui passent d'une tâche à une autre
  • Matériau sans silicone signifie qu'il n'y a pas de transfert de silicone sur les pièces en métal avant l'application de la peinture
Parfaits pour une manipulation de précision dans les applications abrasives, par exemple l'assemblage de petites et moyennes pièces, tuyaux d'alimentation et vissage.
Thickness: 1,2 mm
Colour: Black/grey
EN 388 (4231), Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (4131A); Cat. II
OEKO-Tex® Standard 100