Imprimer
Tablier à manches, pour l'industrie agro-alimentaire, Boulogne 8133
Fournisseur: SIOEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8133/W02/2XL 8133/W02/L 8133/W02/S
SIOE8133/W02/2XLEA 79.5 EUR
SIOE8133/W02/2XL SIOE8133/W02/L SIOE8133/W02/S
Tablier à manches, pour l'industrie agro-alimentaire, Boulogne 8133
Tenue de travail
Tablier imperméable et coupe-vent en Flexothane® Kleen, un tissu 100% polyamide, tricotage 6.6 avec revêtement PU.
  • Léger et silencieux
  • Manches raglan
  • Poignet élastiqué
Ce tablier résistant comprend un frontpatch renforcé, des manches longues et des coutures soudées haute fréquence. Il peut être lavé à 95 °C. Parfait pour l'industrie agro-alimentaire où l'hygiène est impérative.
Poids : 170 g/m²
Certifications: EN 14605 (type PB [4]), ENV 343 (3-1) ; approuvé pour le contact alimentaire