Imprimer
VWR® Mr. Lab, Chaises, ESD
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
132-0419EA 466 EUR
132-0419 132-0420 132-0502
VWR® Mr. Lab, Chaises, ESD
Chaises
All chairs and stools are available with an aluminium five star base.
  • Dossier réglable en hauteur et en inclinaison
  • Réglage de la hauteur du siège par vérin à gaz
  • Rembourrage en cuir artificiel, lavable et résistant aux désinfectants
Patins: Les patins sont en plastique résistant à l'usure et ont une grande surface, offrant un haut niveau de stabilité.
Roulettes: Les roulettes à deux roues avec freins sensibles à la charge doivent être adaptées au sol. Toutes les chaises sont fournies par défaut avec des roulettes souples pour sols dur. Des roulettes dures pour sols souples sont également disponibles en option.
Technologie Stop&Go: Pour des raisons de sécurité, les chaises dont la hauteur d'assise est supérieure à 650 mm ne doivent pas être mobiles pendant leur utilisation. Le système de roulettes « Stop&Go » répond à ce postulat. Lorsque l’utilisateur se lève, la chaise retrouve sa mobilité et peut être déplacée.
Le terme ESD (Electro Static Discharge) désigne la décharge électrostatique d'objets ou de personnes chargés. Les décharges électrostatiques peuvent endommager les composants microélectroniques.
Conforms to security level S2, GMP. Soft discharge is achieved on the basis of a fixed and defined discharge resistance of 106 Ω in accordance with DIN EN 61340-5-1.
Certifications: Conformité au niveau de sécurité S2, GMP La décharge douce est obtenue sur la base d'une résistance de décharge fixe et définie de 106 Ω, conformément à la norme DIN EN 61340-5-1.