Imprimer

Gilet « exécutif » haute visibilité, S476

Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

S476ORRL S476ORRM S476ORRS S476ORRXL S476ORRXXL S476ORRXXXL S476YERL S476YERM S476YERS S476YERXL S476YERXXL S476YERXXXL S476YER4XL S476YER6XL S476YER5XL S476YER7XL S476YERXS
PRTWS476ORRLEA 15.5 EUR
PRTWS476ORRL PRTWS476ORRM PRTWS476ORRS PRTWS476ORRXL PRTWS476ORRXXL PRTWS476ORRXXXL PRTWS476YERL PRTWS476YERM PRTWS476YERS PRTWS476YERXL PRTWS476YERXXL PRTWS476YERXXXL PRTWS476YER4XL PRTWS476YER6XL PRTWS476YER5XL PRTWS476YER7XL PRTWS476YERXS
Gilet « exécutif » haute visibilité, S476
Tenue de travail
Cette veste « exécutive » 100% polyester allie la légèreté d'un gilet à la commodité des poches dans les cas où une veste peut s'avérer trop chaude.

  • Deux poches latérales avec rabats, poche pour téléphone mobile et poche pour l'identification
  • Adhésif réfléchissant HiVisTex (5 cm)
  • Fermeture à glissière sur le devant

Certifications: EN ISO 20471 (classe 2) ; GO/RT 3279 numéro 8 (orange uniquement)
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR