Armoires de sécurité ignifugées, classifiées type 90 (résistant au feu durant 90 minutes), sûres, résistantes, robustes et pratiques avec base de transport et armoire bicolore.
- Construction robuste pour une grande longétivité: porte à 3 charnières; éléments de sécurité montés en dehors du compartiment de rangement pour une meilleure protection contre la corrosion; surface résistante aux rayures et aux chocs, facile d'entretien
- Manipulation simple et confortable: système d'arrêt des portes dans n'importe position, fermeture automatique en cas d'incendie
- Aucune utilisation sans autorisation: portes sécurisées par un cylindre de fermeture (pouvant s'intégrer dans un système existant), avec indicateur de fermeture (rouge/vert)
- Transport facilité: châssis de transport intégré, avec couvercle de châssis amovible en option
- Installation simplifiée, grâce aux aides de mise à niveau pour compenser les irrégularités du sol
- Mise en service rapide: conduits d'air intégrés, prêts à être raccordés au système de ventilation (NW 75 mm)
La nouvelle présentation bicolore avec un choix de sept couleurs de portes (sur demande), sans frais supplémentaires, offre de grandes possibilités de personnalisation et un aspect moderne.
Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Fire resistance 90 minutes
GS approval, CE conformity
EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Certifications: Testées en four (essai type) conformément à la norme EN 14470-1
Résistance au feu durant 90 minutes
Homologation GS, marquage de conformité CE
Conformité à la norme EN 14727 (mobilier de laboratoire)
Informations de commande: Sept couleurs de portes sont disponibles. Livré avec ou sans packs d'équipement intérieur. Les packs d'équipements intérieurs doivent être commandés séparément. Le set d'équipements intérieurs MSGA34617 (135-2878) ne peut être commandé que pour l'armoire de sécurité MSGA37586040. Veuillez consulter le site web ou contacter votre bureau Avantor local pour plus d'informations.
Informations de livraison: Tarifs de livraison disponibles sur demande.