Imprimer
Combinaisons, standard, C802
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C802NARXXXL C802NARXXL C802NARXL C802NAR5XL C802NARM C802NARL C802NAR4XL C802NARS C802BKRM C802BKRXL C802BKRS C802BKRXXL C802BKRL
PRTWC802NARXXXLEA 40 EUR
PRTWC802NARXXXL PRTWC802NARXXL PRTWC802NARXL PRTWC802NAR5XL PRTWC802NARM PRTWC802NARL PRTWC802NAR4XL PRTWC802NARS PRTWC802BKRM PRTWC802BKRXL PRTWC802BKRS PRTWC802BKRXXL PRTWC802BKRL
Combinaisons, standard, C802
Tenue de travail
Ces combinaisons standard sont fabriquées en tissu Kingsmill (65%polyester et 35% coton). Le matériau est totalement pré-rétréci et conserve parfaitement les teintures.
  • Une poche poitrine, une poche pour mètre et deux poches latérales
  • Élastique au dos offrant un confort optimal tout au long de la journée
  • Fermeture à glissière sous patte
Poids : 245 g/m²