Imprimer
Pantalons de combat pour femmes, C099
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C099NARL C099NARXXL C099NARXS C099NARXXXL C099NARS C099NARM C099NARXL
PRTWC099NARLEA 27 EUR
PRTWC099NARL PRTWC099NARXXL PRTWC099NARXS PRTWC099NARXXXL PRTWC099NARS PRTWC099NARM PRTWC099NARXL
Pantalons de combat pour femmes, C099
Tenue de travail
Ces pantalons confortables et élégants en tissu Kingsmill (65% polyester/35% coton) garantissent des performances supérieures et un confort maximal. Le matériau est totalement pré-rétréci, conserve parfaitement les teintures et possède toutes les caractéristiques d'un tissu de vêtement de travail moderne.
  • Fermeture à crochet et barre
  • Taille élastiquée à l'arrière pour une plus grande liberté de mouvement
  • Deux poches latérales et poche combinée cuisse et téléphone mobile
Poids : 210 g/m²