Imprimer
Micro-vanne de régulation, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
P-445 P-446 P-447
UPCHP-445EA 190 EUR
UPCHP-445 554-3114 UPCHP-447
Micro-vanne de régulation, Upchurch Scientific®
Vannes Micro-vannes
Pour le contrôle précis des débits de fluide, ces vannes peuvent réduire le flux sortant. Ces vannes à aiguilles sont parfaites pour l'utilisation avec les applications de transfert de fluide à l'aide d'une pompe péristaltique, la spectrométrie de masse et la collecte de fractions. Elles peuvent également être utilisées pour réguler le flux de gaz dans les conduites de barbotage à l'hélium et en tant que régulateur de contre-pression variable en fonction du flux.
  • Débit minimal de 3,5 µl/min