Imprimer
Chaussures montantes de sécurité, à lacets, Steelite™ WORK Kumo, FW23
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FW23BKR39 FW23BKR47 FW23BKR46 FW23BKR45 FW23BKR44 FW23BKR43 FW23BKR42 FW23BKR40 FW23BKR38 FW23BKR41 FW23BKR48 FW23BKR49 FW23BKR36 FW23BKR37 FW23BKR50
PRTWFW23BKR39EA 48 EUR
PRTWFW23BKR39 PRTWFW23BKR47 PRTWFW23BKR46 PRTWFW23BKR45 PRTWFW23BKR44 PRTWFW23BKR43 PRTWFW23BKR42 PRTWFW23BKR40 PRTWFW23BKR38 PRTWFW23BKR41 PRTWFW23BKR48 PRTWFW23BKR49 PRTWFW23BKR36 PRTWFW23BKR37 PRTWFW23BKR50
Chaussures montantes de sécurité, à lacets, Steelite™ WORK Kumo, FW23
Chaussures et bottes
Chaussure montante de sécurité antistatique en cuir pleine fleur imperméabilisé et semelle extérieure double densité PU/PU résistante à l'huile.
  • Talon absorbeur d'énergie
  • Embout métallique 200 J
  • Semelle intercalaire en acier résistante aux perforations
Couleur: Noir
Certifications: EN ISO 20345:2011; S3, SRC.