Imprimer
Chaussures montantes de sécurité, à lacets, Steelite™ WORK Welted, FW16
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FW16BKR47 FW16BKR46 FW16BKR45 FW16BKR44 FW16BKR43 FW16BKR42 FW16BKR41 FW16BKR40 FW16BKR39
PRTWFW16BKR47EA 59.8 EUR
PRTWFW16BKR47 PRTWFW16BKR46 PRTWFW16BKR45 PRTWFW16BKR44 PRTWFW16BKR43 PRTWFW16BKR42 PRTWFW16BKR41 PRTWFW16BKR40 PRTWFW16BKR39
Chaussures montantes de sécurité, à lacets, Steelite™ WORK Welted, FW16
Chaussures et bottes
Chaussure montante de sécurité à trépointe en cuir refendu et semelle extérieure PU/PU double densité résistant à l'huile et à la chaleur (300 °C).
  • Talon absorbeur d'énergie
  • Embout métallique 200 J
  • La semelle intercalaire en acier résiste aux perforations
Couleur: Noir
Certifications: EN ISO 20345:2011; SBP, SRA, HRO