Imprimer
Chaussures de sécurité, à lacets, Steelite™ WORK Thor FW44
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FW44BKR47 FW44BKR46 FW44BKR44 FW44BKR43 FW44BKR42 FW44BKR41 FW44BKR40 FW44BKR39 FW44BKR38
PRTWFW44BKR47EA 64.3 EUR
PRTWFW44BKR47 PRTWFW44BKR46 PRTWFW44BKR44 PRTWFW44BKR43 PRTWFW44BKR42 PRTWFW44BKR41 PRTWFW44BKR40 PRTWFW44BKR39 PRTWFW44BKR38
Chaussures de sécurité, à lacets, Steelite™ WORK Thor FW44
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatique en cuir pleine fleur imperméabilisé et semelle extérieure PU/TPU double densité résistant à l'huile.
  • Talon absorbeur d'énergie
  • Embout métallique 200 J
  • La semelle intercalaire en acier résiste aux perforations
Couleur: Noir
Certifications: EN ISO 20345:2011; S3, SRC.