Imprimer
Stators, Rheodyne®
Fournisseur: IDEX RHEODYNE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7010-040 7060-039 7060-065 7123-047 7125-067 7725-010 7725-026 9125-043 7900-146 7900-179 7900-183 7980-004
554-2061EA 985 EUR
554-2061 554-2086 554-2649 554-2090 RHEO7125-067 554-2150 554-2655 554-2189 554-2658 554-2659 554-2660 554-2664
Stators, Rheodyne®
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Les stators sont disponibles en acier inoxydable 316, en PEEK et en matériaux exclusifs. Les matériaux pour stators Rheodyne® ont fait l'objet de recherches et ont été sélectionnés en fonction de leur résistance physique et mécanique. Les stators n'ont besoin d'être remplacés que si les ports ou les surfaces d'étanchéité sont endommagés.
Les stators DuraLife® sont des stators en acier inoxydable dont la surface d'usure est enduite afin de prolonger la durée de vie de la valve.
Les stators DuraLife® II sont en métal à base de titane présentant des surfaces d'usure enduites.