Imprimer
Blouses pour homme destinées au traitement des aliments, 2206
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2206WHRM 2206WHRS 2206WHRXL 2206WHRXXL
PRTW2206WHRMEA 24.7 EUR
PRTW2206WHRM PRTW2206WHRS PRTW2206WHRXL PRTW2206WHRXXL
Blouses pour homme destinées au traitement des aliments, 2206
Tenue de travail
Tissu Tradeguard lourd pré-rétréci (65% polyester, 35% coton), tête pressée à chaud
Poche poitrine intérieure, deux poches latérales
Buggy arrière
Fermeture sur le devant par boutons-pression, fente au dos
  • Pre-shrunk, heavyweight fabric, hot head pressed
  • Inside chest pocket, two side pockets
  • Back buggy
  • Stud front, back vent
Length: 100 cm
Weight: 245 g/m²