Imprimer
Blouses pour femme destinées au traitement des aliments, 2205
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2205WHRXL 2205WHRXXL
PRTW2205WHRXLEA 23 EUR
PRTW2205WHRXL PRTW2205WHRXXL
Blouses pour femme destinées au traitement des aliments, 2205
Tenue de travail
This food coat made from durable Fortis Plus fabric (65% polyester, 35% cotton) is an ideal garment to withstand the rigours of a busy food preparation environment. Ideal for the catering industry.
  • One inside breast pocket
  • Concealed stud front
Longueur : 105 cm
Poids : 210 g/m²