Imprimer
Blouses pour homme destinées au traitement des aliments, 2202
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2202NARL 2202NARM 2202NARS 2202NARXL 2202NARXXL 2202WHRL 2202WHRM 2202WHRS 2202WHRXL 2202WHRXXL
PRTW2202NARLEA 25.4 EUR
PRTW2202NARL PRTW2202NARM PRTW2202NARS PRTW2202NARXL PRTW2202NARXXL PRTW2202WHRL PRTW2202WHRM PRTW2202WHRS PRTW2202WHRXL PRTW2202WHRXXL
Blouses pour homme destinées au traitement des aliments, 2202
Tenue de travail
This food coat made from durable Fortis Plus fabric (65% polyester, 35% cotton) is smart and practical, making it ideal for use in food preparation environments as it can withstand the rigours of a busy workplace.
  • Tissu Fortis Plus résistant (65 % polyester/35% coton)
  • Poche poitrine intérieure
  • Fermeture sur le devant par boutons-pression sous patte
  • Fente au dos
Longueur : 100 cm
Poids : 245 g/m²