Imprimer
Sets d'étalonnage de turbidité pour 2100Q, Stablcal®
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2659405 2659410 2659400 2961701 2971205 2971210 2971200
707-0011EA 493 EUR
707-0011 HACH2659410 HACH2659400 HACH2961701 705-0925 HACH2971210 HACH2971200
Sets d'étalonnage de turbidité pour 2100Q, Stablcal®
Étalons Étalons de turbidité
Stablcal® calibration standards kit, for 2100 series portable turbidimeters. USEPA accepted for calibration purposes. Stablcal® stabilised formazin turbidity standards are true formazin dilutions developed for use in any turbidimeter.
  • Solutions précises de formazine pré-mélangées
  • Basées sur les normes principales relatives à la formazine
  • Meilleure stabilité pour des gains de temps et de main d'œuvre
  • Fiabilité des résultats