Imprimer
Régulateurs de chauffage et de refroidissement de l'air, Versaflo™ V-100E / V-200E
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
V200E V100E
111-2224EA 1870 EUR
111-2224 111-2223
Régulateurs de chauffage et de refroidissement de l'air, Versaflo™ V-100E / V-200E
Protection respiratoire Systèmes de respiration
Ces régulateurs d'air sont conçus pour refroidir ou l'air de l'utilisateur jusqu'à 28 °C. Ils constituent un bon choix pour les travailleurs exposés aux températures trop élevées ou basses en plus de l'exposition aux concentrations élevées de contaminants en suspension dans l'air.
  • Sifflet d'avertissement de faible débit d'air
  • Connexion pour raccordement à l'air comprimé
  • Fixation pour ceinture avec tampon d'isolation
  • Pression de fonctionnement de 4 à 6 bars
  • Volume d'air 170 - 600 litres par minute
  • Contrôle réglable de la température
Certifications: EN 14594 2A/B ou EN 14594 3A/B selon le modèle