Imprimer
Distributeurs de savon, Eurospender, 1 Plus
Fournisseur: BODE CHEMIE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
980478 980479 981098 981099 981125 9812510 9812550 9812530
115-4031EA 93.3 EUR
115-4031 115-4032 BODE981098 BODE981099 BODE981125 BODL9812510 BODL9812550 BODL9812530
Distributeurs de savon, Eurospender, 1 Plus
Distributeurs de savon et distributeurs de savon liquide
Les Eurospender 1 Plus sont des distributeurs muraux, simples à utiliser, conçus pour une grande diversité d'applications. La pompe se remplace aisément par l'avant.
  • Conception métallique robuste et fiable qui répond à des normes d'hygiène élevées
  • Quantité réglable d'environ 0,75 à 1,5 ml par dose
  • Distribution via un levier de commande
Informations de livraison: Livrés avec dispositifs de fixation, une fiche d'instruction et un manuel. Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles séparément. Veuillez contacter votre service clients Avantor local pour plus d'informations.