Imprimer
Pipettes monocanal, à volume variable, TenSette®
Fournisseur: Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1970001 1970010
HACH1970001EA 631 EUR
HACH1970001 707-0003
Pipettes monocanal, à volume variable, TenSette®
Pipettes Pipetteurs
Grâce à ces pipettes, les utilisateurs peuvent effectuer rapidement les tâches de pipetage de routine en laboratoire, de façon économique et précise. Les pipettes distribuent entre 0,1 et 1 ml ou entre 1 et 10 ml par incréments de 0,1 ou 1,0 ml.
  • Gagnez du temps, réduit le nettoyage de la verrerie et garantit la précision
  • Spécialement conçu pour une utilisation avec les étalons Hach Voluette et PourRite dans les contrôles de précision des additifs standard
Informations de commande: le kit comprend une pipette, un manuel et 50 pointes à usage unique.