Ces gants sont résistants à une variété de produits chimiques et offrent une protection à court terme contre le froid jusqu'à −20 °C et contre la chaleur jusqu'à 250 °C. Les doublures en laine épaisse sans couture sont entièrement enduites de nitrile.
- Large résistance chimique, haute résistance mécanique
- Profil texturé pour une bonne adhérence lors de la manipulation de pièces grasses et huileuses
- Sans latex naturel
- Bonnes propriétés antistatiques et électrostatiques
- La manchette longue protège également l'avant-bras
Les applications idéales comprennent le travail dans les zones froides et les environnements présentant des risques de vapeur, la manipulation de pièces lourdes contaminées, le nettoyage et la maintenance dans les usines chimiques, les travaux de galvanisation et les applications de l'industrie chimique.
Épaisseur : 2,0 ± 0,2 mm
Couleur: Vert
EN 388 (3121), EN 374 (AJL), EN 407 (X1XXXX), Cat. III
Approuvé pour contact alimentaire
Certifications: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1 Type A (AJKLOPT), EN 407 (X1XXXX), Cat. III
Approuvé pour le contact alimentaire
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention: