Imprimer
Sabots de travail, 9200 à 9013
Fournisseur: Abeba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9100/36 9100/37 9100/38 9100/39 9100/40 9100/41 9100/42 9100/43 9100/44 9100/45 9100/47 9100/46 9150/36 9150/37 9150/38 9150/39 9150/40 9150/41 9150/42 9150/43 9150/44 9150/45 9150/46 9150/47
114-2655EA 63.5 EUR
114-2655 114-2656 114-2657 114-2658 114-2659 114-2660 114-2661 114-2662 114-2663 114-2664 114-1198 114-1197 ABEB9150/36 ABEB9150/37 ABEB9150/38 ABEB9150/39 ABEB9150/40 ABEB9150/41 ABEB9150/42 ABEB9150/43 ABEB9150/44 ABEB9150/45 ABEB9150/46 ABEB9150/47
Sabots de travail, 9200 à 9013
Chaussures et bottes
Sabots antistatiques dessus cuir lisse, lanière de cheville non pliable et réglable, semelle de marche en caoutchouc avec profil en cercle/croix résistant aux acides, aux bases (agents de nettoyage) et aux combustibles.
  • Doublure en cuir
  • Semelle intercalaire en PU
  • Semelle de marche en caoutchouc spécial, antidérapante
  • Traitement anti-odeurs et germes
  • Zone de cou-de-pied réglable
Idéal pour une utilisation en cuisine.
Couleur: Blanc ou bleu
Certifications: EN ISO 20347:2012; OB, SRC.