Système pour le diagnostic des parasites dans les fécès, ParasiTrap® Dual
Marques : BioseparTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ParasiTrap Dual contient des tubes I de traitement et de transport remplis (50 Medium A Bailenger et 50 Medium AF) et 100 tubes II de traitement avec système de filtre en acier inoxydable intégré.
Informations sur les accessoires: Solution de séparation Medium B, solution de coloration Medium C, pipettes Pasteur à usage unique, cuillères et coton-tiges. Bouchons à vis supplémentaires pour tube II de traitement.