Imprimer
Système pour le diagnostic des parasites dans les fécès, ParasiTrap® Eco
Marques : Biosepar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8484ECO/50 8484ECO/250 8490ECO/50 8488ECO/50 8488ECO/250 8488ECO/100 8486ECO/100 8486ECO/50 8488ECO/1000
8484ECO/50EA 171 EUR
8484ECO/50 8484ECO/250 8490ECO/50 8488ECO/50 8488ECO/250 8488ECO/100 8486ECO/100 8486ECO/50 8488ECO/1000
Système pour le diagnostic des parasites dans les fécès, ParasiTrap® Eco
Systèmes de diagnostic clinique Réactifs et Kits de diagnostic clinique
ParasiTrap Eco contient un tube I de traitement et de transport rempli (avec Medium A Eco) et un tube II de traitement avec système de filtre en acier inoxydable intégré.
  • Grand rendement de parasites et grande fiabilité de diagnostic
  • Excellente qualité des champs de vision au microscope
  • Manipulation simple (les examens peuvent être interrompus à tout moment, notamment pour de longues périodes)
  • Aucun refroidissement
  • Sensibilité élevée, résultats optimaux
  • Écologique, sans formol, sans produits dangereux
  • Sans éther
Informations sur les accessoires: Solution de séparation medium B, solution de coloration medium C, pipettes Pasteur à usage unique, cuillères et coton-tiges. Bouchons à vis supplémentaires pour tube II de traitement.