Imprimer
Gants résistants aux coupures, HyFlex® 11-501
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11-501/7 11-501/10 11-501/6 11-501/8 11-501/9
ANSE11-501/7EA 35.6 EUR
ANSE11-501/7 ANSE11-501/10 ANSE11-501/6 ANSE11-501/8 ANSE11-501/9
Gants résistants aux coupures, HyFlex® 11-501
Gants
Ces doublures tricotées en Lycra®/Kevlar® avec revêtement en mousse de nitrile sur la paume sont résistantes aux coupures et à la chaleur, permettant une utilisation polyvalente.
  • Ansell Intercept Technology™ améliore les performances mécaniques et rend les gants résistants à la chaleur et aux projections de métal fondu.
  • Ajustement parfait, suit les mouvements des mains.
  • Sans silicone.
  • Antistatique.
Idéal pour les travailleurs qui ont besoin de niveaux de protection élevés avec une productivité optimale, par exemple dans l'automobile (atelier de presse et de carrosserie, soudage), la fabrication de métaux, l'électroménager et l'industrie du verre.
Certifications: EN 388:2016 (3X41D), EN 407 (X1XXXX); Cat. III
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant