Imprimer
Électrodes de conductivité, IntelliCAL™
Fournisseur: Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CDC40101 CDC40103 CDC40105 CDC40110 CDC40115 CDC40130
663-0290EA 571 EUR
663-0290 663-0291 663-0292 663-0293 663-0294 HACHCDC40130
Électrodes de conductivité, IntelliCAL™
Électrodes Électrodes de conductivité
IntelliCAL™ CDC401 est une sonde 4 pôles de conductivité numérique en graphite. Elle est disponible en version standard ou robuste.
  • Compatible uniquement avec les mètres numériques Hach (par exemple HQd)
  • Fournit une meilleure traçabilité dans l'historique des mesures
  • Les sondes avertissent l'utilisateur lorsqu'un nouvel étalonnage est nécessaire
  • Les sondes peuvent être déplacées entre appareils sans besoin de re-étalonner ou ressaisir la configuration des mesures
  • Sondes solides pour mesurer la conductivité de manière fiable dans les conditions
En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable