Imprimer
Électrodes de pH combinées, IntelliCAL™
Fournisseur: Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PHC10101 PHC10103 PHC10105 PHC10110 PHC10115 PHC10130 PHC30101 PHC30103 PHC28103 PHC28101 PHC20101 PHC20103
662-1982EA 335 EUR
662-1982 662-1983 662-1984 665-0418 HACHPHC10115 662-1985 662-1989 HACHPHC30103 662-1988 662-1987 662-1986 HACHPHC20103
Électrodes de pH combinées, IntelliCAL™
Électrodes Électrodes pH
Ces électrodes combinées numériques sont dotées d'un capteur de température intégré et sont rechargeables ou non rechargeables. Elles peuvent être utilisées avec tous les appareils HQd™ Hach.
  • Compatible uniquement avec les mètres numériques Hach (par exemple HQd)
  • Traçabilité finale : enregistrement de la date/de l'heure pour chaque mesure, ID opérateur et échantillon, historique d'étalonnage, paramètre, numéro de série de la sonde
  • L'utilisateur est averti lorsqu'un nouvel étalonnage est nécessaire
  • Les électrodes peuvent être déplacées entre appareils sans besoin de re-étalonner ou de ressaisir la configuration des mesures
  • Idéal pour un environnement multi-utilisateur avec plusieurs appareils de mesure de la série HQd
  • Électrodes solides : le corps en acier inoxydable, l'enveloppe du capteur en polymère et les câbles renforcés gainés en acier protègent l'électrode et favorisent la prise de mesure n'importe où sur le terrain
  • PHC281 Ultra : Le débit élevé d'électrolytes et la conception à grande jonction ouverte offrent une réponse et une stabilisation rapides
Les électrodes PHC101, PHC201 et PHC301 sont idéales pour la mesure du pH dans les eaux usées et dans les applications générales sur l'eau, que ce soit au laboratoire (électrodes standard) ou sur le terrain (électrodes robustes).
Les électrodes PHC281 Ultra sont conçues pour des performances optimales. Elles sont parfaites pour la mesure du pH dans les échantillons difficiles tels que les échantillons avec faible force ionique (LIS), ultrapures, sales, TRIS, ou à forte teneur en solides.