Imprimer
Tubes Tygon® LMT 55 pour pompes
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
070534-02-ND 070534-03-ND 070534-11L-ND 070534-05L-ND 070534-08L-ND 070534-15L-ND 070534-17L-ND 070534-20L-ND 070534-21L-ND 070534-22L-ND 070534-24L-ND 070534-25L-ND 070534-23L-ND 070534-05-ND 070534-06-ND 070534-07-ND 070534-08-ND 070534-09-ND 070534-11-ND 070534-13-ND 070534-15-ND 070534-16-ND 070534-17-ND 070534-18-ND 070534-19-ND 070534-20-ND 070534-21-ND 070534-22-ND 070534-23-ND 070534-24-ND 070534-25-ND 070535-05-ND 070535-08-ND 070535-09-ND 070535-10-ND 070535-11-ND 070535-13-ND 070535-14-ND 070535-20-ND 070535-16-ND 070535-17-ND 070535-21-ND 070535-23-ND 070535-24-ND 070535-25-ND
224-0145EA 122 EUR
224-0145 VERN070534-03-ND VERN070534-11L-ND 228-1686 VERN070534-08L-ND VERN070534-15L-ND VERN070534-17L-ND VERN070534-20L-ND 224-0152 VERN070534-22L-ND 224-0154 VERN070534-25L-ND VERN070534-23L-ND VERN070534-05-ND VERN070534-06-ND VERN070534-07-ND VERN070534-08-ND 224-0147 VERN070534-11-ND VERN070534-13-ND VERN070534-15-ND 224-0149 VERN070534-17-ND VERN070534-18-ND VERN070534-19-ND VERN070534-20-ND 224-0151 VERN070534-22-ND VERN070534-23-ND 224-0153 VERN070534-25-ND VERN070535-05-ND VERN070535-08-ND VERN070535-09-ND VERN070535-10-ND VERN070535-11-ND VERN070535-13-ND VERN070535-14-ND VERN070535-20-ND VERN070535-16-ND 224-2012 VERN070535-21-ND VERN070535-23-ND VERN070535-24-ND VERN070535-25-ND
Tubes Tygon® LMT 55 pour pompes
Tuyaux Transfer Tubing
Sans DEHP et sans phtalates pour les applications de laboratoire.
  • Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
  • Cohérence d'un lot à l'autre pour des résultats reproductibles
  • Ne contiennent ni phtalates, ni BPA
Transparents et flexibles, durables et résistants aux fissures, les tubes sans DEHP offrent les performances supérieures inhabituelles. À ceci près que désormais, leur formule contient un plastifiant sans DEHP. Ils sont adaptés à la plupart des produits chimiques inorganiques que l'on trouve en laboratoire. Ils sont non oxydants et non contaminants, et moins perméables que les tubes en caoutchouc. La surface interne, aussi lisse que du verre, empêche l'accumulation de liquides pour un nettoyage facilité. Les tubes sont spécialement conçus pour résister à la fatigue de flexion et à l'abrasion.
Résistance thermique : –50 à +74 °C
Dureté (coefficient Shore A) : 55
Densité : 1,18
Longueur : 381 mm, distance entre les crans : 152 mm.
Longueur : 381 mm, distance jusqu'au cran : 114 mm, distance entre les crans : 72 mm (*)
Certifications: Conformité aux directives de la FDA, aux normes NSF et 3-A et aux exigences USP de classe VI.