La gamme de refroidisseurs à immersion TC représente une solution flexible pour une variété de tâches de refroidissement directe de liquides. Applications types : refroidissement des thermostats à circulation ou remplacement du système de refroidissement par de la glace sèche. Les refroidisseurs à immersion TC peuvent être utilisés sans surveillance, pour des tâches nécessitant un refroidissement continu ou comme solution alternative avec contrôle de la température et sonde PT100. Les refroidisseurs à immersion TC peuvent être utilisés sans surveillance, pour des tâches nécessitant un refroidissement continu.
- Refroidissement rapide des liquides
- Pour le refroidissement ou pour remplacer la glace sèche
- Affichage de température par LED (modèles E)
- Fonctionnement aisé à l'aide de seulement trois touches
- Construction compacte
- Sonde d'immersion en acier inoxydable haute qualité
Les modèles avec le suffixe « E » sont dotés d’un affichage LED avec entrée des valeurs nominales et livrés avec une sonde Pt100 pour régulation avec une précision de ±0,5 K. Les refroidisseurs sont livrés avec une sonde à immersion rigide en acier inoxydable en forme de spirale. Sur demande sont disponibles des versions F avec sonde flexible pour refroidir des liquides dans presque tous les types de récipients. Le boîtier compact est fabriqué en acier inoxydable haute qualité, et il est équipé de poignées de transport. L'unité est compacte, nécessite peu de place, et les roulettes en option permettent de la déplacer facilement dans le laboratoire.
Les modèles TC100 utilisent le réfrigérant écologique R1270 et les autres modèles utilisent le R290.
Informations de commande: Accessories included. There are also some optional accessories.
Attention: Note: Cooling capacity at 0; –20; –30; –40; −50; −60; −80; –90; −100 °C.