Imprimer
Brosse, FlexBrush™
Fournisseur: MICRONOVA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FB-12 FBC-611 FBC-611IR BRWM-22512J BRWM-22512S_U FBC-6AA
129-1068EA 58.8 EUR
129-1068 141-1016 141-1644 129-4202 MICRBRWM-22512S_U 141-1645
Brosse, FlexBrush™
Brosses
La brosse FlexBrush™ est idéale pour le nettoyage externe et interne des tuyaux et raccords. Sa tête souple peut être pliée pour répondre à des besoins de nettoyage personnalisés.
  • Bendable brush with polyester or microfibre cover
  • Acme threaded end attaches to a variety of handles for extended reach
  • Threaded handle (STA series) can be added for extended reach
  • Covers are compatible with strong disinfectants and autoclavable