Imprimer
Vannes de commutation manuelles 2 positions, Rheodyne®
Fournisseur: IDEX RHEODYNE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7000 7000L
554-2056EA 1400 EUR
554-2056 554-2058
Vannes de commutation manuelles 2 positions, Rheodyne®
Vannes Vannes de commutation
Convient pour l'injection, l'enrichissement d'échantillons et la commutation de colonnes.