Imprimer
Balances portables, échelle de poche dorée, série YA
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
80251911 80251910 80251912
611-5360EA 41.3 EUR
611-5360 611-5359 611-5361
Balances portables, échelle de poche dorée, série YA
Balances
Le bac de pesée série YA unique est directement intégré dans sa mallette de transport, offrant ainsi l'alliance idéale de portabilité et de protection. Il vous suffit de déplier le boîtier et de commencer la pesée.
  • Un couvercle à charnières, un boîtier en plastique robuste et un plateau de pesée en acier inoxydable protègent la petite balance des dommages.
  • En un temps de stabilisation extrêmement court, vos résultats apparaissent rapidement sur l'écran LCD rétroéclairé bleu.
  • Alimentation par deux piles 'AAA', une fonction d'arrêt automatique à économie d'énergie pour préserver la durée de vie des batteries