Imprimer
Capteurs
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3516800 4480600
442-0584EA 191 EUR
442-0584 460-1041
Capteurs
Sondes de température
For use with RCT basic, RET basic and C-MAG HS digital series.
PT1000 (DIN IEC 751 Class A)