Adhesive sealing films reduce sample-to-sample or well-to-well contamination and/or spill over. SecureSeal™ has the differential advantage of perforated end tabs and a multiple split backing which allow for easier and more accurate positioning and more secure sealing. The polyester based film with acrylic adhesive is inert and thus compatible with almost all microplate procedures. SecureSeal™ is less than 0,001% moisture permeable under high humidity conditions and less than 0,01% oxygen permeable.
Functional temperature range of −70 to +100 °C
DMSO resistant
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.