Imprimer
Raccords en T et raccords quatre voies à faible pression, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
P-632 P-632-01 P-633 P-633-01 P-634 P-635 P-712 P-712-01 P-712-01R P-713 P-713-01 P-714 P-714-01 P-722 P-723
554-3130EA 88.7 EUR
554-3130 554-3131 554-3132 554-3133 UPCHP-634 UPCHP-635 554-3160 554-3161 554-3162 554-3163 554-3164 554-3165 554-3166 UPCHP-722 UPCHP-723
Raccords en T et raccords quatre voies à faible pression, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
ETFE ou PEEK
  • Pression nominale de 1000 psi (69 bar) pour les raccords en T et les raccords quatre voies pour tubes de ¹/₁₆" de Ø externe
  • Pression nominale de 500 psi (34 bar) pour les raccords en T et les raccords quatre voies pour tubes de ¹/₈" de Ø externe