Filtre en ligne pour HPLC préparative, Upchurch Scientific®
FiltresSystèmes de filtres en ligne
Filtre en ligne pour HPLC préparative - Conçus pour les applications à débit élevé - Débits jusqu'à 100 ml/min - Pression nominale de 7500 psi (517 bar)
Designed for high flow applications
Flow rates up to 100 ml/min
Pressure rated to 7500 psi (517 bar)
Filtre en ligne pour HPLC préparative biocompatibles - Corps en acier inoxydable, raccords en PEEK et fritté en PEEK - Idéales pour de nombreuses applications analytiques, semi-prép et préparatives à débit élevé - Pression nominale de 6000 psi (414 bar)
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.