Imprimer
External national pipe thread adapters, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
U-510 U-510-01 U-511 U-500 U-500-01 U-501 U-504
554-3266EA 48.3 EUR
554-3266 554-3267 UPCHU-511 554-3262 554-3263 UPCHU-501 UPCHU-504
External national pipe thread adapters, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
Ces adaptateurs en PEEK permettent le raccordement aux ports NPT (norme américaine sur les filetages) femelles de ¹/₈" et ¹/₄".
  • Résistant aux produits chimiques
  • Pression nominale de 500 psi (34 bar)