Imprimer
Union en Y et multi-voies (basse pression), Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
P-150 P-150-01 P-155 P-190 P-190-01 P-191 P-512 P-512-01 P-513 P-514 P-514-01 P-515-01
554-3094EA 324 EUR
554-3094 554-3095 UPCHP-155 554-3098 554-3099 UPCHP-191 554-3117 554-3118 UPCHP-513 554-3119 554-3120 UPCHP-515-01
Union en Y et multi-voies (basse pression), Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
PEEK
  • Pression nominale de 1000 psi (69 bar) pour les collecteurs et les connecteurs en Y pour les tubes de ¹/₁₆" de Ø ext.
  • Pression nominale de 500 psi (34 bar) pour les collecteurs et les connecteurs en Y pour les tubes de ¹/₈" de Ø ext.